Seal for Screw Cap
Katalognr. NEUB6026-025-12
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Technische Daten
- Bohrung Ø:12 mm
- Gewinde:GL 25
- Rohr A-Ø:22 mm
- Bezeichnung:Gasket for GL 25 with hole
- Material:Silikongummi
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Silicone with PTFE coating.
Seal for GL with hole for GL screw connections, silicone seal with hole.