Anschlusskappe, GL 25
Schraubkappen, GL 25, mit Loch, GL 25, Rot, Ohne Dichtung
NEUB6024-050-025
Anschlusskappen mit Loch aus Celanex, ohne Dichtung.
- Bohrung: 18 mm
- Aus Celanex (200°)
:
:
:
:
:
- Gewinde:GL 25
- Typ:Ohne Dichtung
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Schraubkappen, GL 25, mit Loch