Gaswaschflasche
Muencke-Einsatz für 30 - 100-ml-Flasche, , 12 mm, 2× GL 14
NEUB0578-60-121414
Komponenten einzeln, aus Boro 3.3; Einsätze mit Sicherheitsglasring.
:
:
:
:
:
- Ext.Ø:12 mm
- Gewinde:2× GL 14
- Bezeichnung:Muencke-Einsatz für 30 - 100-ml-Flasche