WHEATON® MicroLiter® 76-Fläschchen mit Einsätzen mit begrenztem Volumen, Klar, Silanisiert
Catalog # WHEA76-1000-101-S
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Mit Deckel:Nein
- Verschlussgröße:9 mm
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:0,35 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Fläschchen mit Einsätzen mit begrenztem Volumen und ohne Beschriftungsfeld, silanisiert
- Material:Borosilikatglas
- VE:1
Specifications
About this item
76-Serie Vials™ haben die größte Öffnung für einfaches Hinzufügen und Entnehmen von Proben sowie universelle Kompatibilität mit Autosamplern. Zertifizierte Reinraumverpackung der Klasse 10,000 verbessert die Datenintegrität.
Certifications: Klasse 10,000 zertifiziert.