WHEATON® Schraubverschlüsse, Polypropylen
Schraubverschlüsse, geschlossene Oberseite, PTFE, 13-425, Weiß, PP
Catalog # WHEAW015324
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Verwenden Sie diese Polypropylen-Kappen mit Glas-/Plastikflaschen oder Fläschchen.
- Polyvinyleinlagen können mit milden Säuren, Basen, Lösungsmitteln und Alkoholen verwendet werden.
- Auskleidung aus geschäumtem Polyethylen (PE) bietet chemische Beständigkeit gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Alkohole.
PE-Einlage mit Oberfläche aus PTFE, ideal für den Einsatz mit hochreinen Chemikalien, starken Säuren und Lösungsmitteln.
Specifications
- Gewinde:13-425
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Schraubverschlüsse, geschlossene Oberseite, PTFE
- Material:PP