Wasser
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTHAE72.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hydrogen oxide
- CAS Nummer:7732-18-5
- Formel:H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00011332
- Molekulargewicht:18.02 g/mol
- Merck-Index:13,10098
- Siedepunkt:100 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:0 °C
- Dichte:1 g/cm³ (4 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-791-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Cat. No.:ROTHAE72.1
- Umweltzertifizierung:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt