Calciumsulfat gesättigte Lösung in Wasser Reag. Ph. Eur. 1015201
Codice catalogo 87803.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:136.14 g/mol
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
EINECS:231-900-3
Numero CAS:7778-18-9
Formula:CaO₄S
Numero MDL:MFCD00010912