AuftragsverfolgungKontakt
5α-Cholestan
 :   MATREYA
5α-Cholestan
 :  MATREYA
5α-Cholestan
  •  :481-21-0
  •  :C₂₇H₄₈
  •  :MFCD00066412
  •  :372.68 g/mol
  •  :12,02254
  •  :441 °C (1013 hPa)
  •  :79 °C
  •  :0,9133 g/cm³ (80 °C)
  •  :Density: 0.9133 g/cm³ (80 °C)
  •  :207-562-8
Product Family Options
  • Packung
    VE
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
  • Glass bottle for solids
    100 mg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.