AuftragsverfolgungKontakt
Cholesterin | Avantor
Cholesterin
Anbieter:   MATREYA
Cholesterin
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS Nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00003646
  • Molekulargewicht:386.66 g/mol
  • Merck-Index:13,02221
  • Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:147…150 °C
  • Dichte:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:200-353-2
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Artikel gestrichen