Velostat® Runder Container
DESC57016
: DESCO
New Product
- Bezeichnung:Velostat® runder Container, Größe: 60,3×22,2 mm
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Runder Velostat®-Behälter, ideal zur antistatischen Lagerung, Zusammenstellung und Handhabung während des Prozesses sowie den Transport statikempfindlicher Baugruppen und Geräte.
- Schwarzer Spritzgussbehälter
- Deckel inklusive