CoreShield™ Handschuhe mit Mikroschaumnitril beschichtet
Product Details & Documents
All-in-one Handschuh mit verbesserter Schnittfestigkeit, Komfort, einfacher Auswahl, Kosteneffizienz. Aufgrund seiner Hochleistungsfaser bietet die Honeywell CoreShield™ Reihe mit 22 Varianten vollständigen Schnittschutz von Level A/A1 bis F/A9, in einer Auswahl von vier verschiedenen Gauge (von 10 gg bis 18 gg) und drei verschiedenen Beschichtungen.
- Einfach zu tragen
- Daumenverstärkung
- Touchscreen-Fähigkeit für resistive Bildschirmgeräte
- Silikonfrei
- Hand- und Handgelenkschutz
CoreShield™ High Performance Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung bietet 360° Atmungsaktivität, hervorragende Grip-Leistung, wasser- und ölbeständige Beschichtung, Abriebfestigkeit, reduzierte Handermüdung und hervorragende Fingerfertigkeit.
CoreShield™ Engineered Yarn: Hautfreundliches und komfortables Material zum Abschirmen des schnittfesten Materials. Weicheres hautfreundliches Garn in Kontakt mit der Haut.
Branchen: Fertigung, Automotive, Metallstanzen, Glas-Handling, Bau, Logistik.
Zertifizierung: EN ISO 388:2016 (4X31A), ANSI/ISEA 105 (A1).
Verpackung: Handschuhe sind in einem Kunststoffbeutel verpackt nach Innenpackung mit 10 Paaren, 10 Innenpackungen pro Karton (100 Paare).
Technische Daten
- Handschuhgröße:XL
- Farbe:Schwarz
- Oberfläche:Nitril Mikro-Schaum schwarz Beschichtung
- Cat. No.:DALL21-1515B/10XL
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Trägermaterial:Nylon
- Stulpenart:Strickbündchen
- Messgerät:15
- EN Standard:EN ISO 388:2016 (4X31A)