- Volumen:10 ml
- Bezeichnung:Blood collection tube, BCT®, 16×100 mm
- VE:100
RNA Complete BCT ist ein Blutentnahmeröhrchen, das die Konzentration von zellfreier RNA und extrazellulären Vesikeln wie Exosomen bei der Entnahme bis zu 7 Tage lang bei Raumtemperatur aufrechterhält
- Es enthält ein Konservierungsmittel, das den Abbau weißer und roter Blutkörperchen begrenzt
- Maximierung der Plasmaausbeute und Aufrechterhaltung der Probenintegrität während der Lagerung, des Versands und der Handhabung von Blutproben
Die aus gelagertem Plasma isolierte zellfreie RNA und extrazelluläre Vesikel (EVs) eignen sich für viele nachgelagerte Anwendungen, darunter qualitative und quantitative Echtzeit-PCR, Droplet Digital PCR, Next-Generation-Sequenzierung und Nanopartikel-Tracking-Analyse.
RNA Complete BCT ist mit den folgenden im Handel erhältlichen Plasma-Nukleinsäure-Isolierungskits kompatibel: Qiagen QIAamp® Circulating Nucleic Acid Kit, Norgen Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Kit und Applied Biosystems MagMAX™ Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit. Es ist außerdem mit standardmäßigen Low-Input-RNA-Bibliotheksvorbereitungskits kompatibel, darunter das New England BioLabs NEBNext® Ultra™ II Directional RNA Library Prep Kit und das Illumina TruSeq™ RNA Library Prep Kit.