AuftragsverfolgungKontakt
L-α-Phenylalanin | Avantor
L-α-Phenylalanin
Glasflasche für Feststoffe, 60 mg
Katalognr. EDQMP1150000
Anbieter:   EDQM
L-α-Phenylalanin
Katalognr. EDQMP1150000
Anbieter:  EDQM
CAS Nummer:  63-91-2
L-α-Phenylalanin
Glasflasche für Feststoffe, 60 mg
CAS Nummer:  63-91-2
Preis
SFr. 245.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
  • CAS Nummer:63-91-2
  • Formel:C₉H₁₁NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064227
  • Molekulargewicht:165.19 g/mol
  • Merck-Index:14,07271
  • Siedepunkt:313 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:173 °C
  • Dichte:0,754 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-568-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    60 mg
Technische Daten