AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanin | Avantor
D-Alanin
100 µl
Katalognr. CHMCAB5777
Anbieter:   Chemicon
D-Alanin
Katalognr. CHMCAB5777
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  338-69-2
D-Alanin
100 µl
CAS Nummer:  338-69-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Nummer:338-69-2
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008077
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Merck-Index:13,00203
  • Siedepunkt:189 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:79 °C
  • EINECS:206-418-1
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 µl