Peltier Umwälzthermostat, Hei-CHILL
Catalog # HEID591-01910-00
Supplier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Specifications
- Förderleistung:2,9 L/min
- Temperaturbereich:−20...+70 °C
- Kapazität:5,5 L
- Kühl-Leistung:600 W kW
- VE:1
- Pumpe:Centrifugal pump
- Typ:Recirculating chiller
Specifications
About this item
Mit einer hohen Kühlleistung von 600 W und einer fast doppelt so hohen Heizleistung ist der Hei-CHILL Peltier-Thermostat für eine Vielzahl von Temperieraufgaben geeignet.
- 6 L Tankvolumen für Temperaturstabilität auch bei Dauerbelastung
- Präzise Temperaturregelung und -konstanz von ≤0,05 °C
- Betriebstemperaturbereich von −10 bis +70 °C
- Modernes 2,83 Zoll Touchdisplay
- Ethernet, RS 232 und RS 485 Schnittstellen für die Integration in Prozesslösungen
Der Thermostat kann über verschiedene Schnittstellen mit den Hei-PROCESS Lösungen in Prozesse integriert werden. Darüber hinaus kann das Gerät direkt über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control Rotationsverdampfer als Umlaufkühler gesteuert oder über das integrierte Touchdisplay auch eigenständig genutzt werden.
Stromversorgung: 100/230 V, 50/60 Hz
Kondensatortyp: Luftgekühlt