AuftragsverfolgungKontakt
Laborheber E-Lift | Avantor
Laborheber E-Lift
185×350 mm, 10 kg, 95 - 275 mm
Katalognr. HEID509-00100-00
Laborheber E-Lift
Katalognr. HEID509-00100-00
Laborheber E-Lift
185×350 mm, 10 kg, 95 - 275 mm
Preis
SFr. 2’070.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bequemes und sicheres Arbeiten mit dem elektrischen Laborheber e-Lift mit justierter Platte (190×400 mm), da der Magnetrührer nicht wackelt oder verrutscht.
  • Stromversorgung über Magnetrührer/USB-C-Kabel
  • Stellfläche (B×T): 185×390 mm, inkl. Handrad
  • Kompatibel mit Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Eine Winde für den manuellen Betrieb und eine Befestigung für zusätzliche Stützstangen am Laborheber sind im Lieferumfang enthalten - für eine sichere Befestigung Ihrer Aufbauten. Die Höhe ist einstellbar.
 : Schutzklasse (EN 60529) Mechanik IP 02, Elektronik IP 42.
Technische Daten
  • Max. statische Belastbarkeit:
    10 kg
  • Plattengröße:
    185×350 mm
  • Arbeitshöhe:
    95 - 275 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HEID509-00130-00
    e-Lift accessories set, includes a support rod extension (250 mm) for the adaptation of temperature sensors (for example) as well as an adjustable end position for limiting the travel distance
    e-Lift lab jack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 269.00 SFr.