Natriumchlorid, fest
80 g
Katalognr. CMPLVS1508.80G
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Natriumchlorid, fest
Katalognr. CMPLVS1508.80G
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Nummer: 7647-14-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Sodium chloride - certified reference material for standardisation of volumetric solutions.
Zertifizierung: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformationen: 60 months shelf life - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS Nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL-Nummer:MFCD00003477
- Molekulargewicht:58.44 g/mol
- Siedepunkt:1461 °C
- Schmelzender Platingehalt:801 °C
- Dichte:2,16 g/cm³
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- pH:6 to 9
- Solubility:Water at 20 °C: 358 g/L
- Assay:100,02% ±0,34% (w/w)
Technische Daten
- VE:80 g