ContactUsLinkComponent
Human Sperm Antibody ELISA Kit
Catalog # AVIVOKCD01286
CAS-Nummer:  
Human Sperm Antibody ELISA Kit
Catalog # AVIVOKCD01286
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Testtyp:
    Capture
  • Probentyp:
    Serum, plasma and other biological fluids
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Lagertemperatur:
    2 to 8 °C or −20°C
  • Anwendung:
    ELISA-Comp
  • Empfindlichkeit:
    1,17 ng/ml