AuftragsverfolgungKontakt
Pharmaceutical Analytical Standard, Rhein, Reference Material | Avantor
Pharmaceutical Analytical Standard, Rhein, Reference Material
Rhein, Analytical reference standard, 25 mg
Katalognr. EDQMY0002159
Anbieter:   EDQM
Pharmaceutical Analytical Standard, Rhein, Reference Material
Katalognr. EDQMY0002159
Anbieter:  EDQM
CAS Nummer:  
Pharmaceutical Analytical Standard, Rhein, Reference Material
Rhein, Analytical reference standard, 25 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 245.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Rhein EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 mg
  • Normen:
    Analytical reference standard
  • Bezeichnung:
    Rhein
  • Cat. No.:
    EDQMY0002159
  • Lagertemperatur:
    2...8 °C
  • CAS Nr.:
    478-43-3
  • Molekulargewicht:
    284,22
  • MDL No.:
    MFCD00009618
  • Synonym(s):
    4,5-Dihydroxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin 3-carboxylic acid, Monorhein, Rheic acid, Rhubarb yellow
  • Schmelzpunkt:
    ≥300 °C (lit.)
Technische Daten