AuftragsverfolgungKontakt
Cadmium Standard Solution
Cadmium standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Katalognr. 713-4076
Anbieter:   WTW
Cadmium Standard Solution
Katalognr. 713-4076
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Cadmium Standard Solution
Cadmium Standard Solution
Cadmium standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 81.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Cadmium standard solution
Technische Daten