AuftragsverfolgungKontakt
Boron Standard Solution
Boron standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Katalognr. 713-4075
Anbieter:   WTW
Boron Standard Solution
Katalognr. 713-4075
Anbieter:  WTW
CAS Nummer:  
Boron Standard Solution
Boron Standard Solution
Boron standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 81.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Boron standard solution
Technische Daten