Torr-Bereich tragbares Vakuum-Messgeräte, 1520
Catalog # ILMV1520C-02
Supplier: Welch by Gardner Denver
Specifications
- Bezeichnung:Nur Vakuummeter (eigenständiges Gerät), Standardeinstellung in mbar
- Seq:01
- Modell:1520
- Gewicht:2 kg
- B×T×H:406×305×152 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Mit diesem tragbaren Vakuummeter können Sie schnell und einfach Vakuummessungen von 1 bis 760 Torr (1013 mbar) an mehreren Stellen durchführen. Verwenden Sie einen Standard-Vakuumschlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser zum Anschluss an die Vakuumquelle. Betrieb mit einer Standard-9-V-Batterie oder mit einem Netzteil.
- Interne piezoelektrische Übertragung der Ergebnisse auf ein großes LCD-Display
- Quecksilberfrei
Abmessungen Messgerät: B×T×H: 76,2 - 15,8×25,4 - 6,35×127 - 19 mm. Erhältlich als eigenständige Einheit oder in einem praktischen Tragekoffer-Kit mit Rahmengehäuse/Ständer, Batterie, Netzteil und Vakuumschlauchlänge.
Delivery information: Messgerät-Kit enthält Messgerät, Rahmengehäuse/Ständer, Batterie, Netzteil (Schuko- und UK-Stecker) und Vakuumschlauchlänge.