AuftragsverfolgungKontakt
10XHis azide
1 mg
Katalognr. AATB12642
Anbieter:   AAT Bioquest
10XHis azide
Katalognr. AATB12642
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
10XHis azide
1 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 559.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
10XHis azide is an excellent building block to make 10XHis conjugates for developing His tag detection probes and purification tools.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
 : For Research Use Only
  • Molekulargewicht:1641.71 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 mg
Technische Daten