ContactUsLinkComponent
Kieselgel (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Kieselgel (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Catalog # 346446-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Kieselgel (7749) with gypsum binder and fluorescent indicator, hochrein geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Catalog # 346446-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
 :
 :60.08 g/mol
Boiling Pt:2230 °C
Melting Pt:> 1600 °C
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-545-4
CAS Number:63231-67-4
 :7631-86-9
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232