tempmate.®-i1 Einwegindikator, 15 bis 25 °C, keine Startverzögerung, keine Alarmverzögerung
Katalognr. IMECI1CS300
Anbieter: tempmate
Technische Daten
- Messbereich:–20...+50 °C
- Schutzart:IP 67/NEMA 6
- B×T×H:33×50×5 mm
- Gewicht:10 g
- Genauigkeit:±0,5 °C
- VE:40
Technische Daten
Über diesen Artikel
Einweg-Temperaturindikator zur zuverlässigen und kostengünstigen Überwachung der Kühlkette.
- Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
- Kostengünstig und zuverlässig
- Intelligentes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdicht und lebensmittelverträglich
- Keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich
- Lagerzeit vier Jahre
- Intelligente LEDs zur Statusüberwachung
tempmate.®-i1-Indikatoren sind speziell für die Temperaturüberwachung in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-i1 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Im Vergleich zu chemischen Indikatoren geben Ihnen die 3 LEDs auf der Vorderseite des elektronischen Indikators eine schnelle und klare Rückmeldung über Ihren Warenzustand.
Certifications: MSDS, CE.