ContactUsLinkComponent
tempmate®-M2T Mehrweg-Temperatur-Datenlogger, L1 2 °C, H1 8 °C
tempmate®-M2T Mehrweg-Temperatur-Datenlogger, L1 2 °C, H1 8 °C
Catalog # 620-2827
Supplier:  tempmate
undefined
tempmate®-M2T Mehrweg-Temperatur-Datenlogger, L1 2 °C, H1 8 °C
Catalog # 620-2827
Supplier:  tempmate
Specifications
  • Messbereich:
    –30...+70 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
    60000 values
  • Schnittstelle:
    USB
  • Schutzart:
    IP 65
  • Bezeichnung:
    Multifunktions-Datenlogger, Temperatur , Alarmreinstellung +2...+8 °C
  • Seq:
    02
  • Batterien:
    CR2450 (durch den Kunden austauschbar)
  • Sensor:
    Umgebungslichtsensor
  • Gewicht:
    54 g
  • B×T×H:
    100×53×12 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,3 °C (bei –20...+ 40 °C, andere 0,5 °C)
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Vorprogrammiert. Mehrfach-Temperatur-Datenlogger zur zuverlässigen und kostengünstigen Überwachung der Kühlkette. Zur Temperaturaufzeichnung mit internem oder externem Temperatur- und Feuchtesensor, Multifunktionsdisplay und automatischer PDF-Berichterstellung.
  • Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
  • Kostengünstig und zuverlässig
  • Intelligentes Design, intuitive Bedienung
  • Wasserdicht und lebensmittelverträglich
  • Kostenlos verfügbare Software zur individuellen Logger-Konfiguration
  • Detaillierter Bericht im PDF-Format mit Grafik und Tabelle
  • Multifunktionsdisplay mit Batterieanzeige
tempmate.®-M2 Logger sind speziell für die Temperatur und/oder Feuchteüberwachung in pharmazeutischen Kühlkettenlogistiken konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-M2 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Der erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie Datenkurve, jede einzelne Messung als Tabelle und statistische Informationen. Mit der optional kostenlos erhältlichen Software tempbase.®2 können Sie eine individuelle Logger-Konfiguration sicherstellen und auch eine detaillierte Datenanalyse bzw. Datenverwaltung ist möglich. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.
Certifications: EN 12830, CE, RoHS.