- Messbereich:–30...+70 °C; 0 - 100% RH
- Auflösung:0,1 °C / 0,1 RH
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:60000 values
- Schnittstelle:USB
- Schutzart:IP 65
- Bezeichnung:Multifunktions-Datenlogger, Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit, Alarmreinstellung +2...+8 °C
- Seq:04
- Batterien:CR2450 (durch den Kunden austauschbar)
- Sensor:Umgebungslichtsensor
- Gewicht:54 g
- B×T×H:100×53×12 mm
- Genauigkeit:±0,3 °C (bei –20...+ 40 °C, andere 0,5 °C)
- VE:1
Vorprogrammiert. Intuitiver Mehrzweck-Temperatur- und Feuchtigkeitslogger für zuverlässige, kostengünstige Überwachung der Kühlkette. Zur Temperaturaufzeichnung mit internem oder externem Temperatur- und Feuchtesensor, Multifunktionsdisplay und automatischer PDF-Berichterstellung.
- Produktbezogene Temperaturüberwachung entlang der gesamten Kühlkette
- Kostengünstig und zuverlässig
- Intelligentes Design, intuitive Bedienung
- Wasserdicht und lebensmittelverträglich
- Kostenlos verfügbare Software zur individuellen Logger-Konfiguration
- Detaillierter Bericht im PDF-Format mit Grafik und Tabelle
- Multifunktionsdisplay mit Batterieanzeige
tempmate.®-M2 Logger sind speziell für die Temperatur und/oder Feuchteüberwachung in pharmazeutischen Kühlkettenlogistiken konzipiert. Als vorprogrammiertes Gerät kann tempmate.®-M2 sofort zur Steuerung Ihrer temperaturempfindlichen Einstellung verwendet werden. Der erstellte PDF-Bericht enthält detaillierte Informationen wie Datenkurve, jede einzelne Messung als Tabelle und statistische Informationen. Mit der optional kostenlos erhältlichen Software tempbase.®2 können Sie eine individuelle Logger-Konfiguration sicherstellen und auch eine detaillierte Datenanalyse bzw. Datenverwaltung ist möglich. Darüber hinaus ist das Gerät gemäß den Gefahrgutvorschriften der IATA nicht kennzeichnungspflichtig.