Xylit
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. EDQMX0080000
Anbieter: EDQM
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
- CAS Nummer:87-99-0
- Formel:C₅H₁₂O₅
- MDL-Nummer:MFCD00064292
- Molekulargewicht:152.15 g/mol
- Merck-Index:13,10140
- Siedepunkt:495 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:94 °C
- Dichte:1,52 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:201-788-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg