AuftragsverfolgungKontakt
Xylit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Xylit
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00064292
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:13,10140
  • Siedepunkt:495 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:94 °C
  • Dichte:1,52 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-788-0
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 33.50 SFr.
    33.50 SFr.
    1 * 250 g
       33.50 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 123.00 SFr.
    123.00 SFr.
    1 * 1 kg
       123.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource