AuftragsverfolgungKontakt
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
SD40 Multi
Katalognr. LOVI720040
Anbieter:   Lovibond
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
Katalognr. LOVI720040
Anbieter:  Lovibond
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
Lovibond® SD40 Multi Meter, Handheld
SD40 Multi
Preis
SFr. 296.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The SD40 Multi meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of pH/Con/TDS/Salt/T.
  • Transparent lid for easy maintenance and storage
  • Ideal lid design for a stable stand
  • Display colours and symbols for easy use
  • New multi-parameter models for individual measurement requirements
  • Robust plastic case with hanger
With its waterproof housing, the Pocket Tester is ideal for regular checks in industrial plants or swimming pools.
Plus, the transparent lid not only provides a secure stand for the Pocket Tester in daily use, but also makes it easier to maintain the electrodes. A three-colour LED lighting system - blue, green and red - and new display icons make the tester easy to use and intuitive to operate. The use of energy saving LEDs and 4×AAA batteries greatly extends the life of the new Pocket Tester range to up to 2000 hours.
With the included lanyard, each SD Series tester can be worn comfortably around the neck or attached to a pocket, waistband or belt with the clip on the head of the tester, allowing it to be taken anywhere without tiring the hands.
 : Meter is supplied with four batteries, lanyard, robust carrying case, pH buffer tablets 4/7/10 and instruction manual.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    SD40 Multi
  • Auflösung der Leitfähigkeit:
    Auto Scale – Con: 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
  • Abmessungen:
    180×40×40 mm
  • TDS - Auflösung:
    Auto Scale – TDS: 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt
  • Salinität - Genauigkeit:
    ±1% FS
  • Leitfähigkeitsbereich:
    0,01 - 20,00 mS/cm
  • TDS - Bereich:
    0,01 - 20,00 ppt
  • Temperatur - Kompensation:
    Automatic
  • Betriebsfeuchtigkeitsbereich:
    0 - 80% rel. humidity (non-condensing)
  • Operating temperature range:
    0…60 °C
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,5 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    151 g
  • pH - Genauigkeit:
    pH: ±0,01 (±1 digit), pH (mV): ±0,2% FS
  • pH - Bereich:
    0,00 - 14,00
  • Salinität - Auflösung:
    0,01 ppt
  • TDS - Genauigkeit:
    ±1% FS
  • Kalibrierung:
    1, 2 or 3 point (with auto-recognition (NIST / IUPAC) and Con: 84 µS/cm/1413 µS/cm/12,88 mS/cm)
  • Cat. No.:
    LOVI720040
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit:
    ±1% FS
  • Schutzklasse:
    IP 67
  • pH - Auflösung:
    0,01
  • Stromversorgung:
    4×1,5 V AAA batteries (>2000 hours continuous use)
  • Salinität - Bereich:
    0,01 - 10 g/L ppt
  • Temperaturbereich:
    0...50 °C
  • Display:
    3 coloured backlight LCD (blue: measuring, green: calibration, red: alarm)
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 634-8766
    Messbecher, 100 ml.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 11.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI721250
    pH buffer set
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 SET - SFr. 27.70
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI720045
    Replacement electrode for SD40 Multi
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 152.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI721248
    pH buffer, 7,00 (25 °C), 90 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 90 mL - SFr. 10.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI721247
    pH buffer, 4,00 (25 °C), 90 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 90 mL - SFr. 10.20
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI726404
    Storage solution for pH/ORP electrodes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL - SFr. 19.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LOVI721249
    Buffer pH 10,01 (25 °C) blue NIST
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 90 mL - SFr. 10.20