Spec-Tec® Spectra® Fiber M102 Sterile Unterziehhandschuhe für kritische Umgebungen
Sterile und schnittfeste Unterziehhandschuhe.
- Für den Einsatz in Reinraumumgebungen
- Schnittfest
Dieser einzigartig dünne Handschuh besteht zu 100% aus HPPE-Faser und bietet Komfort unter einem Einweghandschuh. Die Einstufung EN 388 X241 bietet eine gewisse Schnittfestigkeit. Diese Handschuheinlagen sind einzeln steril verpackt. Der M102 ist ein idealer Handschuh in Branchen wie der Pharma-, Medizin- und Organgewebeverarbeitung.
: EN 388 X241.
: Die Handschuhe sind in einer Box zu 10 Paar verpackt. Jedes Paar ist in einem eigenen sterilen Beutel versiegelt.
- Catalog No:
- 112-6613
- 112-6610
- 112-6611
- 112-6612
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Reinraumklasse:
- 10000/ISO 7
- 10000/ISO 7
- 10000/ISO 7
- 10000/ISO 7
- Sterility:
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
Frequently Bought Together