ContactUsLinkComponent
Hydrometer for Lime Milk
  HECH46199010
New Product
Hydrometer for Lime Milk
  HECH46199010
New Product
  • Bezeichnung:
    Hydrometer for lime milk without thermometer
  • Länge:
    ~29 cm
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • VE:
    1
  • Messbereich:
    0 - 340: 5,0 g/ml
Hydrometer for lime milk without thermometer.