Endurance-Visier für Höhen
Catalog # PRTWPA03CLR
Supplier: Portwest
Specifications
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Endurance-Visier für Höhen
- VE:1
Specifications
About this item
Panoramavisier mit rundum Sichtfeld für Helme zum Arbeiten in großer Höhe. Tragbar für Brillenträger über Ihrer Sehhilfe.
- Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
- Leicht und robust
- Kratzfeste Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
- Beschlagfreie Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
- Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
Kompatibel mit Höhensicherungshelmen, zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen geeignet, dieser Gesichtsschutz hat eine Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit.
Certifications: EN 170 (2C-1.2 ).