Ventilierte faltbare Dolomit-Atemschutzmaske, EAGLE FFP2
PRTWP291WHR
: Portwest
- Bezeichnung:EAGLE FFP2 ventilierte faltbare Dolomit-Atemschutzmaske
- VE:10
Innovative, kompakte, faltbare Maske mit sieben dynamischen Teilen, die eine hervorragende Bewegungsfreiheit des Gesichts bei maximalem Komfort bietet.
- Befestigung an sieben ergonomische Punkten, die sich verschiedenen Gesichtsformen anpassen
- Hochleistungs-Ausatemventil bietet Komfort unter heißen und feuchten Bedingungen
- Flexible Form ermöglicht die Maske flach zu falten
- Einzeln verpackt in hygienischem Mehrwegbeutel
- Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
- Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
Mit Ventilen und Innenschaum für mehr Komfort für den Träger. Optionaler Dolomit-Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung Ein individueller Polybeutel und eine spezielle flache Form sorgen für eine einfache Lagerung und Automatenfähigkeit.
: CE-KAT III.