Autogenschweißerbrille
Autogenschweißerbrille, indirekte Belüftung, Grün
Katalognr. PRTWPW60BGR
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Die PW60-Brille für autogenes Brennen und Schweißen. Bietet höchste Leistung mit einem Schattierungswert fünf.
- Indirekte Belüftung
- Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Einstellbares elastisches Stirnband für perfekten Sitz
- Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
- 99% UV-Schutz
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Ein weicher, bequemer Rahmen mit hochklappbarer Linse ermöglicht die Verwendung der Schutzbrille bei Schleifarbeiten. Indirekte Belüftung und individuelle Verpackung.
: EN 169 (Schattierung 5).
Technische Daten
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Autogenschweißerbrille, indirekte Belüftung