Essigsäure (Eisessig)
VWRS5976.9210
:
- Packung:Kunststofftrommel
- VE:210 L
- Seq:5585
- Environmentally Preferable:
: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
:
:60.05 g/mol
:38,5
:200-580-7
:2789
:01-2119475328-30
:GHS02
:GHS05
:Raumtemperatur
:64-19-7
:H₃CCOOH
:MFCD00036152
:118
:17
:1.05 g/cm³ (20 °C)
:8 II