AuftragsverfolgungKontakt
1-Octadecanol
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH8663.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
1-Octadecanol
Katalognr. ROTH8663.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  112-92-5
1-Octadecanol
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  112-92-5
Preis
SFr. 63.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  • CAS Nummer:112-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002823
  • Molekulargewicht:270.5 g/mol
  • Merck-Index:12,08960
  • Siedepunkt:336 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:56…57 °C
  • Dichte:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-017-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg