AuftragsverfolgungKontakt
Phthalaldehyd
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ROTH5980.1
Giftig
Ätzend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Phthalaldehyd
Katalognr. ROTH5980.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  643-79-8
Phthalaldehyd
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  643-79-8
Preis
SFr. 166.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS Nummer:643-79-8
  • Formel:C₈H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003335
  • Molekulargewicht:134.13 g/mol
  • Siedepunkt:266 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
  • Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:132 °C
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g