Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Desoxycholsäure
Desoxycholsäure
Catalog # MOLE13787828-100G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Desoxycholsäure
Catalog # MOLE13787828-100G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401

Specifications

About this item

 :
 :392.58 g/mol
Merck Index:13,02916
Boiling Pt:504 °C (1013 hPa)
Melting Pt:190 °C
EINECS:201-478-5
CAS Number:83-44-3
Formula:C₂₄H₄₀O₄
MDL Number:MFCD00003673