ContactUsLinkComponent
Methylpropiolat
  MOLE14690909-25G
 :  Molekula
 :  
Methylpropiolat
  MOLE14690909-25G
 :  Molekula
 :  
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :105 °C (1013 hPa)
 :1.196 g/cm³ (20 °C)
 :3272
 :3,II
 :84.07 g/mol
 :213-083-5
 :922-67-8
 :C₄H₄O₂
 :MFCD00008572