AuftragsverfolgungKontakt
Methylundecanoat
Methylundecanoat
Supplier:   MATREYA
Methylundecanoat
Supplier:  MATREYA
Certificates
Methylundecanoat
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms:  Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
  • CAS Number:1731-86-8
  • Formula:C₁₂H₂₄O₂
  • MDL Number:MFCD00008957
  • Molecular Weight:200.32 g/mol
  • EINECS:217-053-2
Product Family Options
Product Information
  • Packung
    VE
    Availability
    Price
  • Glasflasche für Feststoffe
    100 mg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg
  • Glasflasche für Feststoffe
    100 mg
    Discontinued
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..