Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®, Glasflasche, 500 mL
Katalognr. 733-1634
Anbieter: LONZA
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L) AccuGENE®
Katalognr. 733-1634
Anbieter: LONZA
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l) AccuGENE®