Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Enzyme
Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
Katalognr. CHMCAB1226
Anbieter:
Chemicon
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
Katalognr. CHMCAB1226
Anbieter:
Chemicon
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
25 mg
CAS Nr.:
9001-75-6
Ursprung:
Gastric mucosa
Spezies:
Pig
Lagerbedingungen:
Refrigerator
Enzymname:
Pepsin
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails