Natriumcarbonat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
4683.
: Avantor
:
- Packung:Plastic ampoule
- VE:1 Ampoul
- Seq:0501
- Titer (N):0.099-0.101
:
:105.99 g/mol
:Raumtemperatur
:207-838-8
:497-19-8
:Na₂CO₃
:MFCD00003494