AuftragsverfolgungKontakt
9-Hydroxyfluoren ≥98%
25 g
Katalognr. L01917.14
9-Hydroxyfluoren ≥98%
Katalognr. L01917.14
CAS Nummer:  1689-64-1
9-Hydroxyfluoren ≥98%
25 g
CAS Nummer:  1689-64-1
Preis
SFr. 101.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 1689-64-1 Molecular Formula: C13H10O Formula Weight: 182.22 Melting Point: 155-157° Beilstein Reference: 1869799
Synonyme:  9-Fluorenol, Fluoren-9-ol
  • CAS Nummer:1689-64-1
  • Formel:C₁₃H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00001135
  • Molekulargewicht:182.22 g/mol
  • Siedepunkt:320 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:155…157 °C
  • Dichte:1,151 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:216-879-0
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 g