Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Dithizon
Dithizon ≥98%
Dithizon ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
Dithizon ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
:
60-10-6
:
:
C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
:
MFCD00003025
:
256.33 g/mol
:
14,3377
:
406 °C (1013 hPa)
:
∼ 168 °C (dec.)
:
Raumtemperatur
:
200-454-1
:
GHS07
msds_ALFAA17947
sds_ALFAA17947
Organic Building Blocks and Intermediates
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Frequently Bought Together
Glycerin ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens, redestilliert
: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
: VWR Chemicals
Methanol ≥98,5%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Methanol ≥99,9% (durch GC), LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
: Merck
Wasser, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
: Merck
Acetonitril ≥99,9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die Flüssigchromatographie, Supelco®
: Merck
Natriumchlorid, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
: Merck
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
: VWR Chemicals
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
: VWR Chemicals
1-Naphtholbenzein
: Thermo Fisher Scientific