AuftragsverfolgungKontakt
The vascular system | Avantor
The vascular system
The vascular system
Katalognr. 763-0120
Marketsource
Anbieter:   3B Scientific
The vascular system
Katalognr. 763-0120
Anbieter:  3B Scientific
Marketsource
The vascular system
The vascular system
The vascular system
Preis
SFr. 253.26
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Model in semi-natural size that shows in relief: Arteries, veins, heart, lungs, liver, kidney, pancreas and parts of the skeleton. Dimensions 80×30×6 cm.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    The vascular system