Auswertungssoftware Winlog.pro für ebro-Datenlogger
Product Details & Documents
Die einfach zu bedienenden Softwareprodukte eignen sich zum Programmieren und Auslesen von Ebro®-Datenloggern sowie zur Auswertung der Messwerte. Für professionelle Software.
- Enthält alle Eigenschaften von Winlog.basic
- Ermöglicht Echtzeitüberwachung mit Funkdatenloggern
- Aktuelle Version: 3,1
Halterungen: EBI 12, EBI 10, EBI 11, EBI 20, EBI 40, EBI 100, EBI 300, EBI 310, EBI 330. Integration von Bildern und Diagrammen in Berichte möglich. FDA 21 CFR Part 11-Funktionalität ebenfalls möglich. Optional ist auch eine IQ-/OQ-Dokumentation erhältlich. Formeleditor zur Berechnung des F₀-Werts, der absoluten Feuchte, des PE-Werts etc.
Hardwareanforderungen: Prozessor - Pentium 1 GHz, Hauptspeicher - 1 GB freier Festplattenspeicher - 1 GB, USB.
Softwareanforderungen: Windows 8 (32 bit oder 64 bit), Windows 10 (32 bit oder 64 bit).
Certifications:
Ordering information:
Delivery information: Inklusive Kalibrationswerkzeug für den Datenlogger.
Documents
Winlog.pro EBI 12
Videos
Specifications
- Bezeichnung:Auswertungssoftware Winlog.pro für ebro-Datenlogger
Complementary Products
Product Information
- Catalog #GenauigkeitAuflösungMessbereichBezeichnungAvailabilityPrice
- EBRO1340-6658±0,1 (0…140 °C)
±20 mbar0,01 °C
1 mbarT: 0…140 °C
P: 1…4000 mbarEBI 12-TP237, Temperatur- und Druckdatenlogger, Kalibrierpunkte 0 °C, +60 °C und +134 °C; 100 mbar und 3100 mbar (bei +25 °C); 3100 mbar (bei +134 °C)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2’850.00 - EBRO1340-6600±0,5 °C (–90…–40 °C); ±0,2 °C (–40…0 °C); ±0,1 °C (0…120 °C); ±0,05 °C (120…140 °C); ±0,1 °C (140…150 °C)0,01 °CT: –90…+150 °CEBI 12-T100, Hochtemperatur-Datenlogger, Pharma-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen; Kalibrationspunkte: –20, 0, 60 und 134 °CLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 2’340.00
- EBRO1340-6601-0100±0,3 °C (0…105 °C)
±0,5 °C (–90 …–40 °C)0,01 °CT: –90…+105 °CEBI 12-T101, Datenlogger für Reinigungs- und Desinfektionsgerät; Kalibrierpunkte –20 °C, 0 °C und +60 °CLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1’930.00
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice