Technische Daten
- Bezeichnung:Auswertungssoftware Winlog.Validation für ebro-Datenlogger
- VE:1
- Für:Pharmazeutische und medizinische Anwendung
Technische Daten
Über diesen Artikel
Die einfach zu bedienenden Softwareprodukte eignen sich zum Programmieren und Auslesen von Ebro®-Datenloggern sowie zur Auswertung der Messwerte. Für Routinekontrollen und Validierung.
- Benutzerfreundlich
- Hoch präzise Messungen
- Automatische Reporterstellung
- Automatische benutzerdefinierte Berechnungen
- Automatische Erkennung von Prozesszyklen
- Aktuelle Version: 4.0
Sparen Sie Zeit und Aufwand bei der regelmäßig erforderlichen Prozessvalidierung mit Hilfe der leistungsstarken Reporting- und Auswertesoftware Winlog.validation. Die automatische Erkennung der einzelnen Prozessschritte erleichtert Ihnen die Arbeit und erfüllt die hohen Anforderungen der Validierung und Qualifizierung in Pharmazie und Medizin.
Leistungsstarke Berichts- und Auswertungssoftware für die hohen Anforderungen an Validierung und Qualifizierung im Pharma- und Medizinbereich. Halterungen: EBI 12, EBI 10, EBI 11, EBI 16, EBI 20, EBI 40, EBI 100, EBI 300, EBI 310.
Erstellen von benutzerdefinierten Vorlagen für bestimmte Geräte und thermische Prozesse. Dreidimensionale Anzeige der Sensorplatzierung. FDA 21. CFR Part 11-Funktionalität ebenfalls möglich. IQ-/OQ-Dokumentation verfügbar. Automatische Durchführung von Validierungsprozessen.
Hardwareanforderungen: Prozessorgeschwindigkeit mindestens 1,6 GHz, Arbeitsspeicher 2 GB (32 Bit), Arbeitsspeicher 4 GB (64 Bit), 4 GB freier Festplattenspeicher, USB A (Universal Serial Bus).
Softwareanforderungen: Windows 8 (32 bit oder 64 bit), Windows 10 (32 bit oder 64 bit), Windows 11.