Organischer Referenzstandard, Schwefelkohlenstoff 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40363.
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:1
- CAS Nr.:75-15-0
- Bezeichnung:Schwefelkohlenstoff 5.000 µg/ml in Methanol
- Formel:CS₂
- Bezeichnung:Carbon disulphide